Merck
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1619
Parameter
2,701 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt