Merck
Z377597
Sigma-Aldrich
Gel drying frames
Extra cellophane sheets, size 14 cm × 14 cm
Synonym(e):
crack prevention gel drying rack, gel drying frame
Größe auswählen
1 PKG
CHF 25.40
CHF 25.40
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 25.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
CHF 25.40
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Verpackung
pk of 50 sheets
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech AB-110762
Größe
14 cm × 14 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
Extra cellophane sheets
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)