Wichtige Dokumente
Z374881
PCR microtubes with attached caps
capacity 0.65 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
Beschreibung
Autoclavable
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 250 tubes
case of 4 packs
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.65 mL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.