BR780555
Microtubes
polypropylene, 5 mL
Größe auswählen
CHF 65.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 65.30
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
transparent
Verpackung
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780555
Höhe
56.64 mm
AD
16.6 mm
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
They are available either with an easy-to-open snap-on lid. The disposable microtubes can be centrifuged up to the maximum RCF value stated and autoclaved at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. For a reading of the approximate volume, they have an easy-to-read graduation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)