Z370649
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
bottletop filtration system, sterile filtration
Größe auswählen
CHF 409.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 409.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 169-0045
Flaschenkapazität
500 mL
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membrandurchm.
90 mm
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The polyethersulfone (PES) membrane exhibits low protein binding, resulting in low chances of protein loss from media.
- Hydrophilic PES does not require external wetting agents or surfactants.
- Offers higher aqueous flow rates, greater strength, capacity, and chemical resistance that is optimized for use with most cell and tissue culture media.
- The 0.45 μm membrane pore size is ideal for specialty applications, particle removal, and general clarification.
- Non-pyrogenic and endotoxin-free.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)