Merck
F2411
Sigma-Aldrich
Nalgene® analytical filter funnel
pore size 0.45 μm, funnel capacity 250 mL
Synonym(e):
analytical funnel, filtering funnel
Größe auswählen
50 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.45 μm
Filterkapazität:
250 mL
Trichterkapazität:
250 mL
Verpackung:
pack of 50 ea
Materialien:
nitrocellulose membrane (gridded)
CHF 370.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Materialien
nitrocellulose membrane (gridded)
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 145 2045
Filterkapazität
250 mL
Trichterkapazität
250 mL
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Steril, mit 47mm Nitrocellulosemembran. Filterunterteil aus PP, Oberteil aus PS. Zur Verwendung mit Vakuumfilterständen oder normalen Saugflaschen. Membran durch geteilte Bauweise leicht entnehmbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for testing water quality, food and beverages.
  • Pre-assembled analytical filter funnel saves time.
  • Sterilized, with 47mm nitrocellulose membrane.
  • Polypropylene funnel body with polystyrene collar.
  • Can be used with standard vacuum manifolds or filter bottles.
  • Separate the funnel and collar to remove the membrane.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)