Merck
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
Größe auswählen
100 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 153.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
1.25 mL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
barrier: no
Verpackung:
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname:
Finn 9404180
CHF 153.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Finn 9404180
Maximales Volumen
1.25 mL
Allgemeine Beschreibung
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Verpackung
bulk pack
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)