Merck
Z362816
Nalgene® Erlenmeyer-Kolben aus Polymethylpenten
capacity 500 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Größe auswählen
4 EA
CHF 99.40
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 99.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Materialien
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Verbindung
Joints neck (43)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
with cap
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Nalgene 4109-0500
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Schraubdeckel, kann beliebig oft autoklaviert werden! Mikrowellen-tauglich.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)