Merck
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® Erlenmeyer-Kolben aus Polycarbonat
capacity 125 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Größe auswählen
12 EA
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 145.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Verbindung
joint stopper5
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stoppers
without cap
Verpackung
pack of 12
case of 24
Hersteller/Markenname
Nalgene 4103-0125
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbar. Typ 4103
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)