Z332712
BRAND® PD-Tip
maximum volume 1.25 mL, beta sterile/endotoxin-free
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
includes adapter: no
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
BRAND 702386
Maximales Volumen
1.25 mL
Volumen
1.25 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)