Merck
Z329681
BRAND® Spritzflasche, Weithals, beschriftet, PE-LD
capacity 250 mL, label, Methanol, without venting valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
green closure
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
label Methanol
with cap
without venting valve
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144080
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Sonstige Hinweise
BR144080 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Zubehör