Merck
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Synonym(e):
bottle carriers, bottle holder
Größe auswählen
1 EA
CHF 70.10
CHF 70.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 70.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.17
CHF 70.10
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11640-0001
L × B × H
286 mm × 194 mm × 225 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus leichtem PP, für bis zu 6 Flaschen. Autoklavierbar bei 121°C. Ohne Flaschen.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)