Merck
Z329363
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig
L 40 mm, bar diam. 14 mm
Größe auswählen
10 EA
CHF 98.90
CHF 98.90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 98.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 98.90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Materialien
triangular PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137817
Länge
40 mm
Stabdurchmesser
14 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Keilform sorgt für gute Durchmischung von Lösungen mit Feststoffe, auch schon bei niedrigen Drehzahlen.
Sonstige Hinweise
BR137817 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)