Merck
Z329169
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, achteckig mit Mittelring
L 51 mm, bar diam. 10 mm
Größe auswählen
10 EA
CHF 83.90
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 83.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Hersteller/Markenname
BRAND 137620
Länge
51 mm
Stabdurchmesser
10 mm
Drehringdurchmesser
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Achteckig, mit Drehring. Erzeugen auch bei geringen Drehzahlen eine sehr gute und gleichmässige Durchmischung durch den Drehring.
Sonstige Hinweise
BR137620 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)