Merck
Z327484
BRAND® Messzylinder, PMP, geprägte Skala
volume 2000 mL, accuracy: 20 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Agentur
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2000 mL, accuracy: 20 mL
Höhe
535 mm
Allgemeine Beschreibung
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Sonstige Hinweise
BR34964 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)