Fortfahren mit
Z720445
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder, Nalgene 3663-2000, measuring cylinder, measuring flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 486.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
Material:
polymethylpentene
Feature:
subdivision 20.0 mL
Packaging:
pack of 1 ea, case of 4 ea
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polymethylpentene
feature
subdivision 20.0 mL
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-2000
volume measuring range
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
color
transparent
General description
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z131067Z131016Z131040
description
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
description
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
description
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polymethylpentene
description
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-1000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0100
feature
subdivision 20.0 mL
feature
subdivision 10.0 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 1.0 mL
volume measuring range
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
volume measuring range
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
volume measuring range
10 mL, accuracy: 0.1 mL
volume measuring range
100 mL, accuracy: 0.6 mL
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 12 ea
color
transparent
color
transparent
color
transparent
color
transparent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® graduierte Zylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)