Merck
Z326240
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
Größe auswählen
2 EA
CHF 59.80
CHF 59.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 59.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 59.80
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR37052 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)