BR36552
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
capacity 500 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
BLAUBRAND®, PURprotect, Volumetric flasks
Größe auswählen
CHF 128.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 128.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
polypropylene stopper
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 36552
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protection skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments. Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased. The light blue coating facilitates optical distinction. The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time <30 min.).
Frequent autoclaving at 121°C reduces splintering protection. Cleaning up to max. 95°C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)