Z325554
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL
Größe auswählen
CHF 59.60
Größe auswählen
About This Item
CHF 59.60
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Beschreibung
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 27078
Kapazität
20 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.