Merck
Z325287
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 0.5 mL, two marks
Größe auswählen
12 EA
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 109.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
partial delivery
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29721
Messbereich Volumen
0.5 mL, accuracy: 0.005 mL
Kapazität
0.5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
BR29721 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.