Merck
Z324922
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 2 mL, one mark
Größe auswählen
12 EA
CHF 84.20
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 84.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29703
Kapazität
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
BR29703 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.