Merck
Y0750
Sigma-Aldrich
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without leucine and tryptophan
Synonym(e):
Synthetic Yeast Nutritional Supplements
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
ND.02
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung(en)
food and beverages
Anwendung
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Komponenten
Das Supplement enthält alle folgenden Komponenten wie angegeben:
Aminosäuren: Alle Standard Aminosäuren ausser Leucin und Tryptophan Die Konzentration aller Aminosäuren ist 76 mg/L.
Weitere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), Uracil (76 mg/L), p-Aminobenzoesäure (8 mg/L).
Sonstige Hinweise
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
Menge
1.54 g ist ausreichend für 1 L Medium.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sudeshna Nag et al.
Journal of cell science, 131(18) (2018-08-30)
Sorting endosomes (SEs) are the regulatory hubs for sorting cargo to multiple organelles, including lysosome-related organelles, such as melanosomes in melanocytes. In parallel, melanosome biogenesis is initiated from SEs with the processing and sequential transport of melanocyte-specific proteins toward maturing
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.