XQS20
Triton™ XQS-20 solution
70% in H2O
Beschreibung
anionic
Konzentration
70% in H2O
Rechtliche Hinweise
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)