WH0386618M4
Monoclonal Anti-KCTD4 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-bA321C24.3, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 4
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCTD4(386618)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MERKINRREKEKEYEGKHNSLEDTDQGKNCKSTLMTLNVGGYLYITQKQTLTKYPDTFLEGIVNGKILCPFDADGHYFIDRDGLLFRHVLNFLRNGELLLPEGFRENQLLAQEAEFFQLKGLAEEVKSRWEKEQLTPRETTFLEITDNHDRSQGLRIFCNAPDFISKIKSRIVLVSKSRLDGFPEEFSISSNIIRFKYFIKSENGTRLVLKEDNTFVCTLETLKFEAIMMALKCGFRLLTSLDCSKGSIVHSDALHFIK
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)