Merck
WH0093185M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF8 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD81P3, Anti-EWI2, Anti-PGRL, Anti-immunoglobulin superfamily, member 8
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGSF8(93185)
Immunogen
IGSF8 (AAH04108, 220 a.a. ~ 322 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGAPGPGRLVAQLDTEGVGSLGPGYEGRHIAMEKVASRTYRLRLEAARPGDAGTYRCLAKAYVRGSGTRLREAASARSRPLPVHVREEGVVLEAVAWLAGGT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable