WH0055624M7
Monoclonal Anti-POMGNT1 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp761B182, Anti-FLJ20277, Anti-GnTI.2, Anti-MEB, Anti-MGAT1.2, Anti-protein O-linked mannose beta1,2-N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POMGNT1(55624)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FGEKHSKSPALSSWGDPVLLKTDVPLSSAEEAECHWADTELNRRRRRFCSKVEGYGSVCSCKDPTPIEFSPDPLPDNKVLNVPVAVIAGNRPNYLYRM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable