WH0025813M4
Monoclonal Anti-SAMM50 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CGI51, Anti-OMP85, Anti-SAM50, Anti-TOB55, Anti-TRG3, Anti-YNL026W, Anti-sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAMM50(25813)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGTVHARSLEPLPSSGPDFGGLGEEAEFVEVEPEAKQEILENKDVVVQHVHFDGLGRTKDDIIICEIGDVFKAKNLIEVMRKSHEAREKLLRLGIFRQVDVLIDTCQGDDALPNGLDVTFEVTELRRLTGSYNTMVGNNEGSMVLGLKLPNLLGRAEKVTFQFSYGTKETSYGLSFFKPRPGNFERNFSVNLYKVTGQFPWSSLRETDRGMSAEYSFPIWKTSHTVKWEGVWRELGCLSRTASFAVRKESGHSLKSSLSHAMVIDSRNSSILPRRGALLKVNQELAGYTGGDVSFIKEDFELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSVRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAGNLCNLNYGEGPKAHIRKLAECIRWSYGAGIVLRLGNIARLELNYCVPMGVQTGDRICDGVQFGAGIRFL
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable