WH0008892M1
Monoclonal Anti-EIF2B2 antibody produced in mouse
clone 5B12-E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EIF2B, Anti-EIF2Bβ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta, 39kDa
Größe auswählen
CHF 403.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B12-E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF2B2(8892)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPGSAAKGSELSERIESFVETLKRGGGPRSSEEMARETLGLLRQIITDHRWSNAGELMELIRREGRRMTAAQPSETTVGNMVRRVLKIIREEYGRLHGRTDESDQQESLHKLLTSGGLNEDFSFHYAQLQSNIIEAINELLVELEGTMENIAAQALEHIHSNEVIMTIGFSRTVEAFLKEAARKRKFHVIVAECAPFCQGHEMAVNLSKAGIETTVMTDAAIFAVMSRVNKVIIGTKTILANGALRAVTGTHTLALAAKHHSTPLIVCAPMFKLSPQFPNEEDSFHKFVAPEEVLPFTEGDILEKVSVHCPVFDYVPPELITLFISNIGGNAPSYIYRLMSELYHPDDHVL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)