Wichtige Dokumente
E6157
Anti-eIF2Bβ (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2B-beta, Anti-EIF2BB, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, beta, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~39 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using K562 cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF2B2(8892)
mouse ... Eif2b2(217715)
rat ... Eif2b2(84005)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)