WH0006623M1
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
mouse monoclonal, 2C3
Synonym(e):
Anti-BCSG1, Anti-SR, Anti-synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
Größe auswählen
CHF 403.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-SNCG antibody produced in mouse, clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCG(6623)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synuclein gamma (SNCG) is a breast cancer specific gene. SNCG is highly expressed in malignant cancer cells and neuronal cells. SNCG gene is located on human chromosome 10q23.2. SNCG is a member of the brain protein synuclein family.
Immunogen
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)