SAB56000288
Anti-CK10 (Cytokeratin-10) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM386, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Cytokeratin-10, Keratin-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM386, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT10(3858)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable