Merck
WH0006339M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCNN1D antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ENaCd, Anti-ENaCdelta, Anti-SCNED, Anti-dNaCh, Anti-sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCNN1D(6339)
Immunogen
SCNN1D (NP_002969, 432 a.a. ~ 530 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CFYRLYQDLETHRLPCTSRCPRPCRESAFKLSTGTSRWPSAKSAGWTLATLGEQGLPHQSHRQRSSLAKINIVYQELNYRSVEEAPVYSVPQLLSAMGS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)