WH0005175M1
Monoclonal Anti-PECAM1 antibody produced in mouse
clone 1D2-1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD31, Anti-PECAM1, Anti-platelet/endothelial cell adhesion molecule (CD31 antigen)
Größe auswählen
CHF 497.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 497.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D2-1A5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PECAM1(5175)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ENSFTINSVDMKSLPDWTVQNGKNLTLQCFADVSTTSHVKPQHQMLFYKDDVLFYNISSMKSTESYFIPEVRIYDSGTYKCTVIVNNKEKTTAEYQVLVEGVPSPRVTLDKKEAIQGGIVRVNCSVPEEKAPIHFTIEKLELNEKMVKLKREKNSRDQNFVILEFPVEEQDRVLSFRCQARIISGIHMQTSESTKSELVTVTESFSTPKFHISPTGMIMEGAQLHIKCTIQVTHLAQEFPEIIIQKDKAIVAHNRHGNKAVYSVMAMVEHSGNYTCKVESSRISKVSSIVVNITELFSKPELESSFTHLDQGERLNLSCSIPGAPPANFTIQKEDTIVSQTQDFTKIASKSDSGTYICTAGIDKVVKKSNTVQIVVCEMLSQPRISYDAQFEVIKGQTIEVRCESISGTLPISYQLLKTSKVLENSTKNSNDPAVFKDNPTEDVEYQCVADNCHSHAKMLSEVLRVKVIAPVDEVQISILSSKVVESGEDIVLQCAVNEGSGPITYKFYREKEGKPFYQMTSNATQAFWTKQKANKEQEGEYYCTAFNRANHASSVPRSKILTVRVILAPWKKGLIAVVIIGVIIALLIIAAKCYFLRKAKAKQMPVEMSRPAVPLLNSNNEKMSDPNMEANSHYGHNDDVGNHAMKPINDNKEPLNSDVQYTEVQVSSAESHKDLGKKDTETVYSEVRKAVPDAVESRYSRTEGSLDGT
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)