WH0004904M1
Monoclonal Anti-YBX1 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BP8, Anti-CSDB, Anti-DBPB, Anti-MDRNF1, Anti-MGC104858, Anti-MGC110976, Anti-NSEP1, Anti-YB1, Anti-YBX1, Anti-nuclease sensitive element binding protein 1
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... YBX1(4904)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DKKVIATKVLGTVKWFNVRNGYGFINRNDTKEDVFVHQTAIKKNNPRKYLRSVGDGETVEFDVVEGEKGAEAANVTGPGGVPVQGSKYA
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)