WH0003340M1
Monoclonal Anti-NDST1 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HSST, Anti-N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, Anti-NST1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDST1(3340)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALI
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.