WH0001827M1
Monoclonal Anti-DSCR1 antibody produced in mouse
clone 1G7, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ADAPT78, Anti-CSP1, Anti-DSC1, Anti-Down syndrome critical region gene 1, Anti-MCIP1, Anti-RCN1
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
About This Item
WB
western blot: 1:500-1:1000
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCAN1(1827)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEEVDLQDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)