07-1493
Anti-Calcineurin Aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,
calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP3CB(5532)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin Aβ on 10 µg of human brain lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
remain unfrozen. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
Human brain lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable