WH0001501M1
Monoclonal Anti-CTNND2 antibody produced in mouse
clone 6E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GT24, Anti-NPRAP, Anti-catenin (cadherin-associated protein), delta 2 (neural plakophilin-related arm-repeat protein)
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNND2(1501)
Immunogen
Sequence
ISLKERKTDYECTGSNATYHGAKGEHTSRKDAMTAQNTGISTLYRNSYGAPAEDIKHNQVSAQPVPQEPSRKDYETYQPFQNSTRNYDESFFEDQVHHRPPASEYTMHLG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)