Wichtige Dokumente
V9134
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse
clone KDR-1, ascites fluid
Synonym(e):
-NotTranslated-
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KDR-1, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800 using human placenta
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDR(3791)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- histology
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)