Wichtige Dokumente
V7881
Monoclonal Anti-Vitronectin antibody produced in mouse
clone VIT-2, ascites fluid
Größe auswählen
CHF 566.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 566.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VIT-2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 65-75 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using human cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using a denatured and reduced preparation of purified human plasma vitronectin
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VTN(7448)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunocytochemisry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)