Wichtige Dokumente
V0750
L-Valine benzyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Valine benzyl ester hydrochloride,
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Dawei Ma et al.
Organic letters, 4(14), 2377-2380 (2002-07-06)
[reaction: see text] Condensation of L-valine benzyl ester toluenesulfonic acid salt with a substituted cyclohexadione followed by aromatization with the assistance of NBS provides an N-aryl L-valine benzyl ester. This intermediate is converted into 7-substituted benzolactam-V8s using an asymmetric Strecker