Wichtige Dokumente
U4757
Anti-Urocortin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using microwave-treated sections of human placental tissue
quantitative precipitin assay: 1:10,000 using 125I-Tyr0-Urocortin (rat)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UCN(7349)
rat ... Ucn(29151)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- radioimmunoassay (RIA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable