Merck
U211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluor-dU-Phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
DMT-2′-Fluor-dU-Amidit
Größe auswählen
1 G
CHF 231.00
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 231.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H46FN4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
748.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for MerMade
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
InChIKey
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)