Merck
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosin-methylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable