Merck
T9014
Sigma-Aldrich
β-Tetralon
Synonym(e):
3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenon, 3,4-Dihydro-2-naphthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
Beilstein:
509386
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
InChIKey
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)