Wichtige Dokumente
T8018
Thymidine 3′-monophosphate ammonium salt hydrate
~99% (HPLC)
About This Item
Assay
~99% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.O.CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.H3N.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
InChIKey
AWIYUQSEPILHQT-ZJWYQBPBSA-N
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?