Merck
T3512
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′-monophosphate sodium salt
99% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.19
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
99% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](CP(O)(O)=O)C2)C=C(C)C(N1)=O.[CH4]
InChI
1S/C10H15N2O8P.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChIKey
KTAXSUHEUYNIOC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Enzymatically prepared.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)