Merck
T6269
Sigma-Aldrich
o-Tolidin -dihydrochlorid
≥97%
Synonym(e):
3,3′-Dimethyl-benzidin -dihydrochlorid, 4,4′-Bianisidin -dihydrochlorid, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.21
Beilstein:
3713238
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Farbe
white to light yellow
SMILES String
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Empfindliches Kolorimetrie-Reagenz für Gold und chlorfreies Wasser.
Warnhinweis
Kann karzinogen sein.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)