T5050
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
TGF-β1
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets, TGF-β1, powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
Porcine (Platelets)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
powder
Wirksamkeit
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
protein 25 kDa
Verpackung
pkg of 1 μg
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
pig ... TGFB1(397078)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
adipose tissue- and bone marrow-derived mesenchymal stem
cells?a comparative study