Merck
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien
≥99%
Synonym(e):
TPB
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.47
Beilstein:
1914229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
InChIKey
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as a scintillation reagent.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable